Learn More
PRIMA-1, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491296
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
25mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491296 200 mg 200mg
16490458 5 mg 5mg
16467776 100 mg 100mg
16457998 10 mg 10mg
16443726 25 mg 25mg
16423927 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16491296 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19980A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress PRIMA-1 (NSC-281668) is a mutant p53 reactivator, restores the sensitivity of TP53 mutant-type thyroid cancer cells to the histone methylation inhibitor 3-Deazaneplanocin A.
PRIMA-1 (NSC-281668) is a mutant p53 reactivator, restores the sensitivity of TP53 mutant-type thyroid cancer cells to the histone methylation inhibitor 3-Deazaneplanocin A.
Specifica
Materiale o nome chimico PRIMA-1
CAS 5608-24-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H15NO3
Quantità 200 mg
Sinonimo NSC-281668
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (539.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (269.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CO)(CO)N2CCC1CC2
Molecular Weight (g/mol) 185.22
Peso formulazione 185.22
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only