Specifica
| Materiale o nome chimico | Primaquine |
| CAS | 63-45-6 |
| Formula molecolare | C15H27N3O9P2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 8-[4-Amino-1-methylbutylamino]-6-methoxyquinoline |
| InChI Key | GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.COC1=CC(NC(C)CCCN)=C2N=CC=CC2=C1 |
| IUPAC Name | N4-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine; bis(phosphoric acid) |
| Molecular Weight (g/mol) | 455.34 |
| Peso formulazione | 455.3 |
| Vedi altri risultati |