Specifica
| Materiale o nome chimico | Primaquine diphosphate |
| CAS | 63-45-6 |
| Punto di fusione | 205.0°C to 206.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Formula molecolare | C15H21N3O·2H3PO4 |
| Quantità | 5 g |
| Indice di Merck | 15,7863 |
| Sinonimo | primaquine phosphate, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine phosphate, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine; phosphoric acid, 4-n-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid, primaquine diphosphate, chembl994, phosphoric acid; primaquine, 1, n4-6-methoxy-8-quinolinyl-, phosphate 1:2, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine phosphoric acid, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: moderately soluble. |
| InChI Key | GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Primaquine diphosphate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- MIXTURE LIST-Contain: Primaquine bis(phosphate)