Learn More
Primaquine diphosphate, 98%
Codice prodotto. 10756832 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10756832 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10756832 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170870010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 63-45-6 | C15H21N3O·2H3PO4 | 455.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Primaquine diphosphate
Nota nome 98%
CAS 63-45-6
Punto di fusione 205.0°C to 206.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C15H21N3O·2H3PO4
Numero MDL MFCD00013166
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,7863
Sinonimo primaquine phosphate, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine phosphate, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine; phosphoric acid, 4-n-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid, primaquine diphosphate, chembl994, phosphoric acid; primaquine, 1, n4-6-methoxy-8-quinolinyl-, phosphate 1:2, n-5-aminopentan-2-yl-6-methoxyquinolin-8-amine phosphoric acid, n4-6-methoxyquinolin-8-yl pentane-1,4-diamine; phosphoric acid
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderately soluble.
InChI Key GJOHLWZHWQUKAU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCN)NC1=C2C(=CC(=C1)OC)C=CC=N2.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O
IUPAC Name 4-N-(6-methoxyquinolin-8-yl)pentane-1,4-diamine;phosphoric acid
Molecular Weight (g/mol) 455.34
PubChem CID 6135
Peso formulazione 455.34
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder