Learn More
Soluzione primaria, opalescente
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11835853 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11835853 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11835853 Fornitore Reagecon N. del fornitore EPPOS01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used to calibrate, control, qualify and validate turbidimeters and nephelometers. Primary Opalescent Suspension, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use formazin suspension with an opalescent value of 4000 NTU. It is designed for use as a turbidity standard in accordance with Eu. Ph. Chapter 2.
This Primary Opalescence Suspension is a ready-to-use turbidity standard presented in high-quality, tamper-evident bottles for use in calibrating turbidimeters and nephelometers and for controlling the reproducibility of their measurements.
This product is a formazin suspension prepared with equal parts hexamethylenetetramine solution and hydrazine sulphate solution. Aqueous formazine solutions feature small, uniform colloidal particles that scatter light in all directions, causing opalescence.
  • Manufactured according to European Pharmocopoeia Chapter 2(2.2.1) guidelines with a Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
  • Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
  • Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 accredited spectrophotometric standards
  • The Primary Opalescence Suspension diluted in precise ratios to form the EP Reference Opalescence Suspensions (I, II, III, IV)
Specifica
Materiale o nome chimico Formazin suspension
Descrizione Opalescence value = 4000 NTU
CAS 100-97-0, 10034-93-2, 7732-18-5
Certificato di analisi Yes
Nomi componenti o analita Hexamethylenetetramine solution + Hydrazine sulphate solution
Forma fisica Liquid Suspension
Sinonimo Formazin suspension
Elemento Hexamethylenetetramine, Hydrazine Sulphate
Quantità 100 ml
Grado Eu. Ph. Chapter 2
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PRIMARY OPALESCENT SOLUTION
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine, hydrazinium(2+) sulphate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.