Learn More
Soluzione di colorazione primaria
BIOPHARMA
Codice prodotto. 11865853 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11865853 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11865853 Fornitore Reagecon N. del fornitore EPBS01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used to calibrate, control, qualify and validate color measurement instruments. Primary Color Solution, Blue, EP Grade, Reagecon™ is a ready-to-use colorimetric solution presented in high-quality, tamper-evident bottles. It is prepared with copper sulfate in accordance with Eu. Ph. Chapter 2.
This Primary Color Solution is a ready-to-use coloration standard presented in high-quality, tamper-evident bottles for use as a calibration and/or quality control standard. It is prepared with copper sulfate, hydrochloric acid and water.
  • Manufactured according to European Pharmocopoeia Chapter 2 guidelines with a Balance Certificate of Calibration issued in accordance with ISO 17025
  • Prepared gravimetrically on a weight/weight basis using OIML traceable weights
  • Concentration verified using a high-performance spectrophotometer calibrated using ISO Guide 34 accredited spectrophotometric standards
  • The Primary Color Solutions can be combined in precise ratios to form the Standard Color Solutions
Specifica
Materiale o nome chimico Copper(II) Sulfate
CAS 7758-98-7
Formula molecolare CuO4S
Colore Blu
Quantità 100 ml
InChI Key ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Forma fisica Liquid
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
IUPAC Name copper;sulfate
Molecular Weight (g/mol) 159.602
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
Peso formulazione 162.20g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • PRIMARY BLUE SOLUTION
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate, hydrochloric acid 37%