Learn More
Novus Biologicals™ Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Descrizione
The Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
Specifica
Specifica
| Tissue | Brain |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain |
| Frazione cellulare | Membrane |
| Condizione del tessuto | Normal |
| Cross-reattività | Monkey |
| Specie ospite | Primate |
| Product Type | Primate Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal) |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only