Learn More
Novus Biologicals™ Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Codice prodotto. 18281910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18281910 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18281910 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBL126476
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00€
    597.45€ / 0.1mg
    Risparmia 34.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from primate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot Electrophoresis
Tissue Heart
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Heart
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Monkey
Specie ospite Primate
Product Type Primate Heart Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only