Learn More
Novus Biologicals™ Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Codice prodotto. 18214862 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18214862 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18214862 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82089438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.00€
    636.30€ / 1 sets
    Risparmia 36.70€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from primate. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Universal
Quantità 1 Set
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Test di specificità Universal Protein Lysate: Monkey Normal Tissues
Frazione cellulare Whole
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Monkey
Specie ospite Primate
Concentrazione 5 mg/mL
Product Type Primate Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only