Learn More
Thermo Scientific™ Printers for CryoMed™ and CryoPlus™ Freezers
Enhance the functionality for Thermo Scientific™ CryoMed™ controlled-rate freezers with this optional printer.
206.00€ - 2790.00€
Specifica
Tipo | Printer |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | All CryoMed Controlled-Rate Freezers |
Tensione | 120/220 V |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11746449
|
Thermo Scientific™
4000566 |
Thermal Printer Paper |
206.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 24-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11721579
|
Thermo Scientific™
4000665 |
Thermal Data Printer, 220V |
2790.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Enhance the functionality for Thermo Scientific™ CryoMed™ controlled-rate freezers with Thermo Scientific™ Thermal Printers for CryoMed and CryoPlus™ Freezers. These printers are available in 120V or 220V models, and include cable assembly and RS-232 connector kit.
- Model 4000565 - 120V, 60Hz printer with cable assembly and RS-232 connector kit
- Model 4000665 - 220V, 50Hz printer with cable assembly and RS-232 connector kit
- Model 4000566 - Thermal printer paper (5 rolls/package)
- Warranty varies by country, please contact us for details
Specifica
Printer | |
All CryoMed Controlled-Rate Freezers | |
120/220 V |