Learn More
Pristane, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11452460 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452460 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 11452460 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219545505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    117.60€ / 5mL
    Risparmia 6.40€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Used as a biological marker. Pristane, MP Biomedicals is a natural saturated terpenoid alkane obtained primarily from shark liver oil.
Pristane is known to induce autoimmune diseases in rodents. It is used in research to understand the pathogenesis of rheumatoid arthritis and lupus, as a non-antigenic arthritogenic adjuvant and plasmacytomas.
Specifica
CAS 1921-70-6
Densità 0.783g/mL at 20°C (Lit.)
Punti di ebollizione 68°C (0.001 mmHg (literature))
Formula molecolare C19H40
Indice di rifrazione n20/D 1.438 (Lit.)
Quantità 5 mL
Sinonimo pristane, norphytane, bute hydrocarbon, norphytan, pristan, pentadecane, 2,6,10,14-tetramethyl, meso-pristane, 2,6,10,10-tetramethylpentadecane, meso-form, norphytane, robuoy
Informazioni di solubilità Soluble in ether, petroleum ether, benzene, chloroform, carbon tetrachloride.
InChI Key XOJVVFBFDXDTEG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC Name 2,6,10,14-tetramethylpentadecane
Molecular Weight (g/mol) 268.529
PubChem CID 15979
ChEBI CHEBI:53181
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pristane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6,10,14-tetramethyl-Pentadecane