Learn More
Kimberly-Clark™ Guanti Prizm in neoprene nitrile multistrato, 24 cm, Ambidestri, viola scuro/magenta scuro
Guanti Kimtech Prizm in neoprene/nitrile multistrato, progettati per gli scienziati, la nostra scelta numero 1 per le applicazioni scientifiche più impegnative. Uno dei guanti protettivi certificati di Tipo A più sottili, che offre il perfetto equilibrio tra precisione, protezione e comfort.
32.95€
Specifica
Colore | Dark Violet, Dark Magenta |
---|---|
Descrizione | Ambidextrous |
Materiale | Multi-Layered Neoprene Nitrile |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17109060
|
Kimberly-Clark™
99221 |
X-Small |
32.95€
pezzi 100 |
10-02-2021 |
17119060
|
Kimberly-Clark™
99222 |
Small |
32.95€
pezzi 100 |
10-02-2021 |
17129060
|
Kimberly-Clark™
99223 |
Medium |
32.95€
pezzi 100 |
10-02-2021 |
17139060
|
Kimberly-Clark™
99224 |
Large |
32.95€
pezzi 100 |
10-02-2021 |
17149060
|
Kimberly-Clark™
99225 |
X-Large |
32.95€
pezzi 90 |
10-02-2021 |
Descrizione
- Protezione eccellente di persone e procedure quando e dove serve con il marchio di fiducia Kimtech™.
- Progettati per gli scienziati, i guanti Kimtech™ Prizm™ in neoprene/nitrile multistrato offrono una combinazione senza precedenti di precisione, protezione e comfort.
- Questi guanti da laboratorio sono progettati in modo intelligente e intuitivo per ambienti di laboratorio a rischio più elevato nei settori della biotecnologia, farmaceutica non sterile e ricerca universitaria, dove scienza e sicurezza devono lavorare di pari passo.
- Questi guanti protettivi sono realizzati con una combinazione brevettata di polimeri, neoprene e nitrile, per una protezione comprovata da un'ampia gamma di sostanze chimiche.
- Certificazione di Categoria III in conformità al regolamento DPI (UE) 2016/425 e di Tipo A (JKLMPT) secondo la norma EN ISO 374-1:2016.
- L'innovativa tecnologia multistrato garantisce che i guanti monouso Kimtech™ Prizm™ siano tra i guanti certificati di Tipo A più sottili attualmente disponibili.
- La nostra scelta numero 1 per le applicazioni scientifiche più impegnative.
- Il design con una presa eccellente sui polpastrelli dei guanti in neoprene e nitrile aiuta a riduce le cadute e rotture accidentali sia al bagnato che all'asciutto.
- I guanti ambidestri monouso Kimtech™ Prizm™ offrono un comfort ergonomico certificato e la massima maneggevolezza per garantire la soddisfazione dell'utente senza compromessi.
- La combinazione di colori vivaci, con la parte esterna viola scuro e la parte interna magenta scuro funge da rapido segnale se il guanto da laboratorio viene squarciato meccanicamente.
- Ecocompatibili, questi guanti sono riciclabili tramite il programma RightCycle™.
- Guanti ambidestri con polsino bordato per una maggiore resistenza.
- Questi guanti privi di talco e lattice sono dotati di uno strato protettivo privo di acceleratori per ridurre il rischio di reazioni allergiche e irritazioni cutanee.
Specifica
Dark Violet, Dark Magenta | |
Ambidextrous | |
Multi-Layered Neoprene Nitrile |