missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ PRKCI (Human) Recombinant Protein

Human PRKCI full-length ORF ( AAH22016, 1 a.a. - 587 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

335.00€ - 508.00€

Specifica

Numero di accesso AAH22016
ID gene (immissione) 5584
Nome protein kinase C, iota
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16159571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005584-P01.10UG
10 μg
335.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
16169571
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Abnova™
H00005584-P01.25UG
25 μg
508.00€
25µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

  • Sequence: MSHTVAGGGSGDHSHQVRVKAYYRGDIMITHFEPSISFEGLCNEVRDMCSFDNEQLFTMKWIDEEGDPCTVSSQLELEEAFRLYELNKDSELLIHVFPCVPERPGMPCPGEDKSIYRRGARRWRKLYCANGHTFQAKRFNRRAHCAICTDRIWGLGRQGYKCINCKLLVHKKCHKLVTIECGRHSLPQEPVMPMDQSSMHSDHAQTVIPYNPSSHESLDQVGEEKEAMNTRESGKASSSLGLQDFDLLRVIGRGSYAKVLLVRLKKTDRIYAMKVVKKELVNDDEDIDWVQTEKHVFEQASNHPFLVGLHSCFQTESRLFFVIEYVNGGDLMFHMQRQRKLPEEHARFYSAEISLALNYLHERGIIYRDLKLDNVLLDSEGHIKLTDYGMCKEGLRPGDTTSTFCGTPNYIAPEILRGEDYGFSVDWWALGVLMFEMMAGRSPFDIVGSSDNPDQNTEDYLFQVILEKQIRIPRSMSVKAASVLKSFLNKDPKERLGCLPQTGFADIQGHPFFRNVDWDMMEQKQVVPPFKPNISGEFGLDNFDSQFTNERVQLTPDDDDIVRKIDQSEFEGFEYINPLLMSAEECV
Specifica

Specifica

AAH22016
protein kinase C, iota
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
DXS1179E, MGC26534, PKCI, nPKC-iota
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
5584
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
PRKCI
GST
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications