missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PRKDC(phospho S2612) & PRKDC Protein Phosphorylation Antibody Pair, Abnova™
Descrizione
This protein phosphorylation antibody pair set comes with two antibodies, one against the PRKDC protein, and the other against the specific S2612 phosphorylated site of PRKDC for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Specifica
Specifica
| Antigene | PRKDC |
| Applicazioni | In situ PLA |
| Coniugato | Unconjugated |
| Gene | protein kinase, DNA-activated, catalytic polypeptide |
| Alias gene | DNA-PKcs/DNAPK/DNPK1/HYRC/HYRC1/XRCC7/p350 |
| Simboli geni | PRKDC |
| Quantità | 1 Set |
| Status giuridico | RUO |
| Primario o secondario | Primary |
| ID gene (immissione) | 5591 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?