Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Sistema di conservazione di batteri e funghi Microbank™
Codice prodotto. 17759704
Cambia vista
Click to view available options
Colore chiusura:
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 80
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore chiusura Dimensione della confezione
17759704 Verde pezzi 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17759704 Fornitore Pro-Lab Diagnostics™ N. del fornitore PL.170C/G
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per la facile conservazione e recupero di colture di batteri e funghi. Sistema di conservazione di batteri e funghi Prolab Diagnostics™ Microbank™ pronto all'uso.
Designed to simplify the storage and retrieval of bacterial and fungal cultures. Prolab Diagnostics™ Microbank™ Bacterial and Fungal Preservation System is a ready-to-use system.
  • Incorporates treated beads and a special cryopreservative solution
  • Each vial contains 25 beads, providing repeated identical cultures from the original organism
  • Specially formulated preservative ensures longer survival of fastidious cultures and higher quantitative recoveries
  • 80 Vials supplied in a freezer box with“see through”cover
  • Available in 5 cap/bead colors or mixed (16 vials each of blue, green, light blue, red, and yellow)
Order Info
Sistema fornito come scatola da 80 fiale
Specifica
Product Type Fiale per conservazione criogenica
Colore chiusura Verde
Da utilizzare con (applicazione) Per la conservazione e il recupero semplice di batteri e culture di funghi
Quantità Confezione da 80
Requisiti di stoccaggio -70 °C