missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ Streptococcal Grouping Latex Kits

For grouping Lancefield betahaemolytic Streptococci

Marca:  Pro-Lab Diagnostics™ PL034

Dettagli aggiuntivi : CAS : 26628-22-8 Peso : 0.80000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11939044

  • 41.35€ / pezzi 60
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

  • Instant results obtained at room temperature
  • Advanced extraction process using modified nitrous acid reagents
  • Enhanced results with blue carboxylate-modified microparticles (CM-MP)
  • As few as one colony required
  • Colour coded reagents and vials for ease of selection
  • Available individually

Specifica

Specifica

2°C to 8°C
Group D Latex Reagent
3mL Blue Latex particles coated with purified Rabbit Antibodies
3 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali