Learn More
Techsit™ Sedia a schienale alto per camera bianca ESD Pro-Tech Plus, rotelle BL
Codice prodotto. 17753409
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Finitura:
ESD Vinyl
Plastic
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Finitura Dimensione della confezione
17753409 Black ESD Vinyl Pezzo
17773409 White Plastic Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17753409 Fornitore Techsit™ N. del fornitore TS7911B/BL
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Sedia idonea pe camera bianca ESD Classe 5 in vinile nero, anello poggiapiedi, rotelle con freno. Meccanismi completamente ergonomici, regolabili e incassati.
  • Sedia in vinile per camera bianca ESD con anello poggiapiedi regolabile
  • Ruote con freno ESD
  • Vinile nero ESD/antistatico - facile da pulire.
  • Altezza del sedile, altezza dello schienale e inclinazione dello schienale completamente regolabili.
  • Sedile e schienale dal design ergonomico e sagomato
  • 5 anni di garanzia, incluso il vinile.
  • Capacità peso di 150 kg Idonea per camera bianca Classe 5
  • BS EN61340-5-1 Conducibilità 104 - 106 Ω
  • Meccanismi completamente incassati, telaio esterno
Specifica
Colore Black
Adjustable (Height) Yes
Stile parte posteriore Ergonomic
Finitura ESD Vinyl
Da utilizzare con (applicazione) Cleanrooms, ESD Environments
Materiale del telaio Steel
Capacità portata carico (sistema metrico) 150 kg
Altezza seduta 590 to 850 mm
Tappezzeria ESD Vinyl
Warranty 5 Year
Peso (sistema metrico) 15 kg
Tipo di ruote Brake Loaded Castors
Larghezza (sistema metrico) 500 mm
Con bracciolo No
Con schienale Yes
Con ruote Yes
Con poggiapiedi Yes
Con supporto lombare Yes
Con inclinazione Yes
Tipo di seduta High Bench Height