Learn More
Thermo Scientific Chemicals Proadifen hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 15530564 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15530564 5 g 5g
15520564 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15530564 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 457880050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62-68-0 | C23H31NO2·HCl | 389.96 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-68-0
Formula molecolare C23H31NO2·HCl
Molecular Weight (g/mol) 389.96
InChI Key FHIKZROVIDCMJA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo proadifen hydrochloride, proadifen hcl, propyladiphenin, skf-525a hydrochloride, skf 525a, SK&F 525-a, proadifen hydrochloride usan, skf 525-a, skf-525a, hydrochloride
PubChem CID 65341
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethyl 2,2-diphenylpentanoate;hydrochloride
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C(=O)OCCN(CC)CC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Proadifen hydrochloride
Punto di fusione 122.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 389.96
Percent Purity 95%