Learn More
Proadifen hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478726
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478726 100 mg -
16442266 500 mg -
16429885 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478726 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1311
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Proadifen hydrochloride is a Cytochrome P450 inhibitor (IC50 = 19μM).
Specifica
Materiale o nome chimico Proadifen hydrochloride
CAS 62-68-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C23H32ClNO2
Quantità 100 mg
Sinonimo SKF-525A U-5446 RP-5171
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (128.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(CCC)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 389.96
Peso formulazione 389.96
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only