Learn More
Ebro Electronic™ Termometro di precisione TFX 430
Codice prodotto. 11378861
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11378861 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11378861 Fornitore Ebro Electronic™ N. del fornitore 13415437
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Termometro di riferimento con sonda PT100 intercambiabile
Termometro di precisione modello TFX 430. Alimentati da una batteria al litio sostituibile, questi termometri di precisione sono dispositivi di misurazione della temperatura maneggevoli e impermeabili per un'intera gamma di applicazioni di misurazione e controllo in laboratorio e nell'industria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS Directive 2011/65/EU
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Applications: Laboratory, temperature monitoring, measure air, fluids, ductile substances, aggressive media and surfaces, Process monitoring
Altezza (sistema metrico) 22 mm
Tipo di immersione Total or Partial
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Stainless Steel
Modello TPX 130
Tipo di sonda PT100 FOR TFX430 PT100
Peso (sistema metrico) 0.085 kg
Product Type Probe
Temperature Range (Metric) -50°C to 400°C
Da utilizzare con (apparecchiatura) TFX 430, GFX 460 B, AX 110
Larghezza (sistema metrico) 22 mm