Learn More
Probenecid, 98%
Codice prodotto. 11420461
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420461 2.5 g 2.50g
11430461 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420461 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20010.88
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 57-66-9 | C13H19NO4S | 285.36 g/mol
It is a uricosuric drug, that is, it increases uric acid excretion in the urine. It is primarily used in treating gout and hyperuricemia. Probenecid was developed as an alternative to caronamide to competitively inhibit renal excretion of some drugs, thereby increasing their plasma concentration and prolonging their effects.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in water (partly miscible), solutions of alkali hydroxides,, ethanol (100 mM), acetone, chloroform, sodium hydroxide (1 M), DMSO (100 mM), methanol, dilute acids (practically insoluble), dilute alkalies, and ether (slightly soluble).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-66-9
Formula molecolare C13H19NO4S
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Numero MDL MFCD00038402
InChI Key DBABZHXKTCFAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo probenecid, 4-dipropylsulfamoyl benzoic acid, probenecid acid, probecid, benecid, benemid, benuryl, probalan, probenemid, probexin
PubChem CID 4911
ChEBI CHEBI:8426
IUPAC Name 4-(dipropylsulfamoyl)benzoic acid
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Probenecid
Punto di fusione 198°C to 199°C
Intervallo percentuale saggio 0.98
Quantità 2.5 g
Indice di Merck 14,7754
Informazioni di solubilità Soluble in water (partly miscible),solutions of alkali hydroxides,,ethanol (100 mM),acetone,chloroform,sodium hydroxide (1 M),DMSO (100 mM),methanol,dilute acids (practically insoluble),dilute alkalies,and ether (slightly soluble).
Peso formulazione 285.36
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Probenecid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Probenecid