Learn More
Probenecid Isopropyl Ester, Mikromol™
Descrizione
Probenecid Isopropyl Ester, Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Probenecid Isopropyl Ester |
| CAS | 70190-78-2 |
| Nomi componenti o analita | Probenecid Isopropyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H25 N O4 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid 1-methylethyl ester |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H25NO4S/c1-5-11-17(12-6-2)22(19,20)15-9-7-14(8-10-15)16(18)21-13(3)4/h7-10,13H,5-6,11-12H2,1-4H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC(C)C |
| Vedi altri risultati |