Learn More
Probenecid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440988
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16440988 5 g 5g
16402229 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16440988 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0545
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Probenecid is a potent and selective agonist of transient receptor potential vanilloid 2 (TRPV2) channels. Probenecid also inhibits pannexin 1 channels.
Specifica
Materiale o nome chimico Probenecid
CAS 57-66-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H19NO4S
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (350.43 mM) ∣0.5 M NaOH : 100 mg/mL (350.43 mM; ultrasonic and adjust pH to 12 with NaOH)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(S(=O)(N(CCC)CCC)=O)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Peso formulazione 285.36
Percent Purity 99.37%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only