Learn More
Probenecid, Mikromol™
Codice prodotto. 17940826
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17940826 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17940826 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0657.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Probenecid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Probenecid
CAS 57-66-9
Nomi componenti o analita Probenecid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H19 N O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Probenecid
InChI Formula InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-(dipropylsulfamoyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Quantità 500 mg
Peso formulazione 285.1035 g/mol