Learn More
R&D Systems™ Probenecid
Codice prodotto. 18752614
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18752614 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18752614 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4107/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.96€
    99.75€ / 50mg
    Risparmia 11.21€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. MRP inhibitor
Probenecid is an inhibitor of multidrug resistance-associated proteins (MRP). Probenicid inhibits OAT3, organic acid transport in the kidney and other organs and exhibits inhibitory activity against pannexin 1 channels (IC50 ∼ 150 μM). Probenecid potently inhibits SARS-CoV-2 replication in NHBE and Vero E6 cells (IC50 = 1.3 nM and 750 nM, respectively) and reduces lung virus titers in vivo. Probenicid also inhibits influenza A virus replication in vitro and in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Probenecid
CAS 57-66-9
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C13H19NO4S
Peso formulazione 285.36
Purezza >98%
Peso molecolare 285.36