Learn More
Probenecid, TRC
Codice prodotto. 30135310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135310 100 g 100g
30132429 5 g 5g
17943175 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP755000100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-66-9
Formula molecolare C13 H19 N O4 S
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Sinonimo Probenecid, Benzoic acid, 4-[(dipropylamino)sulfonyl]-, Benzoic acid, p-(dipropylsulfamoyl)- (8CI), 4-[(Dipropylamino)sulfonyl]benzoic acid, 4-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, 4-(N,N-Dipropylaminosulfonyl)benzoic acid, 4-(N,N-Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, Apurina, Benecid, Benemid, Benuryl, NSC 18786, Probecid, Proben, Probenecid, Probenecid acid, Prolongine, Synergid R, Tubophan, Uricosid, p-(Dipropylsulfamoyl)benzoic acid, p-(Dipropylsulfamyl)benzoic acid
IUPAC Name 4-(dipropylsulfamoyl)benzoic acid
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Probenecid
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C13H19NO4S/c1-3-9-14(10-4-2)19(17,18)12-7-5-11(6-8-12)13(15)16/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,15,16)
Peso formulazione 285.1035