Learn More
Probenecide, Lipomed
Codice prodotto. 30460351
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30460351 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30460351 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMPRO717100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Probenecide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Probenecid
CAS 57-66-9
Nomi componenti o analita Probenecid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C13 H19 N O4 S
Sinonimo Probenecid
InChI Formula InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCCN(CCC)S(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-(dipropylsulfamoyl)benzoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 285.36
Quantità 100 mg
Peso formulazione 285.1035 g/mol