missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Probucol, Mikromol™

Codice prodotto. 30052043
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30052043

Marca: Mikromol MM1068.00

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Probucol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Probucol
CAS 23288-49-5
Nomi componenti o analita Probucol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C31 H48 O2 S2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Phenol, 4,4'-[(1-methylethylidene)bis(thio)]bis[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Acetone, bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) mercaptole (8CI), Phenol, 4,4'-(isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butyl- (8CI), 4,4'-(Isopropylidenedithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol], Biphenabid, Bisbid, Bisphenabid, DH 581, Lipomal, Lorelco, Lurselle, NSC 652160, NSC 86225, Panavir, Phenbutol, Probucol, Sinlestal
InChI Formula InChI=1S/C31H48O2S2/c1-27(2,3)21-15-19(16-22(25(21)32)28(4,5)6)34-31(13,14)35-20-17-23(29(7,8)9)26(33)24(18-20)30(10,11)12/h15-18,32-33H,1-14H3
SMILES CC(C)(C)c1cc(SC(C)(C)Sc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC Name 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)sulfanylpropan-2-ylsulfanyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 516.84
Quantità 250 mg
Peso formulazione 516.3096 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato