missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Probucol, Thermo Scientific™

Codice prodotto. 17730659 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17730659

Marca: Thermo Scientific Acros 469490250

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Materiale o nome chimico Probucol
CAS 23288-49-5
Sinonimo 4,4 '-(Isopropylidendithio)bis[2,6-di-tert-butylphenol]
Quantità 25 g
Solubilità insoluble aqueous solution: soluble in methanol, acetone, acetonitrile, THF
Punto di fusione 125°C to 128°C
Shipping Condition No special requirements
Linea di prodotti Life science
Formula molecolare C31 H48 O2 S2
Forma fisica Powder or Crystalline Powder
Colore White to Almost-white
Purezza ≥97.5%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato