Learn More
Procainamide hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10733211 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10733211 25 g Bottiglia in vetro 25g
10167743 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10733211 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 207300250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 614-39-1 | C13H21N3O·HCl | 271.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 614-39-1
Formula molecolare C13H21N3O·HCl
Molecular Weight (g/mol) 271.78
Numero MDL MFCD00012998
InChI Key ABTXGJFUQRCPNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo procainamide hydrochloride, procainamide hcl, pronestyl, procanbid, procapan, procan, procainhydrochlorid, procan sr, procainii chloridum, promide hydrochloride
PubChem CID 66068
ChEBI CHEBI:8429
IUPAC Name 4-amino-N-[2-(diethylamino)ethyl]benzamide;hydrochloride
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Procainamide hydrochloride
Punto di fusione 166°C to 170°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4CONHCH2CH2N(C2H5)2·HCl
Quantità 25 g
Beilstein 14, III, 1077
Indice di Merck 15, 7874
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in chloroform,very sparingly soluble in benzene and ether
Peso formulazione 271.78
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Procainamide hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.