Learn More
Procaine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Procaine hydrochloride is a DNA-demethylating agent. Procaine hydrochloride acts through multiple targets and has a slow onset and a short duration of action.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Procaine hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 51-05-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H21ClN2O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 50 mg/mL (183.30 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (183.30 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OCCN(CC)CC)C1=CC=C(N)C=C1.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only