Learn More
Procaine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30136731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136731 10 g 10g
30133763 50 g 50g
18080750 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136731 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP75515010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51-05-8
Formula molecolare C13 H20 N2 O2 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 272.77
Sinonimo Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, p-amino-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI), 2-(Diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate hydrochloride, 2-Diethylaminoethyl p-aminobenzoate hydrochloride, Allocaine, Aminocaine, Anadolor, Anesthesol, Anestil, Atoxicocaine, Bernacaine, Cetain, Chlorocaine, Diethylaminoethanol 4-aminobenzoate hydrochloride, Enpro, Ethocain, Ethocaine, Eugerase, Geriocaine, Gero, Gerovital, Gerovital H3, Herocaine, Irocaine, Isocain, Isocaine, Isocaine-Heisler, Jenacaine, Juvocaine, Kerocaine, Lactocaine, Medaject, Naucain, Naucaine, Neocaine, Neotonocaine, Novocain, Novocaine, Novocaine hydrochloride, Omnicain, Paracain, Planocaine, Polocaine, Procaine hydrochloride, Procaine monohydrochloride, Rocain, Scurocaine, Sevicaine, Syncaine, Syntocain, Topokain, Westocaine
IUPAC Name 2-(diethylamino)ethyl 4-aminobenzoate;hydrochloride
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico Procaine hydrochloride
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
Peso formulazione 272.1292