Learn More
Thermo Scientific Chemicals Procarbazine hydrochloride
Codice prodotto. 15537729 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15537729 250 mg 250mg
15527729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15537729 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 461182500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 366-70-1 | C12H19N3O·HCl | 257.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-70-1
Formula molecolare C12H19N3O·HCl
Molecular Weight (g/mol) 257.76
InChI Key DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo procarbazine hydrochloride, procarbazine hcl, matulane, nathulane, natunalar, mih hydrochloride, pcb hydrochloride, procarbazine.hcl, ibenzmethyzine hydrochloride, natulan hydrochloride
PubChem CID 9703
ChEBI CHEBI:71428
IUPAC Name 4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]-N-propan-2-ylbenzamide;hydrochloride
SMILES CC(C)NC(=O)C1=CC=C(C=C1)CNNC.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Procarbazine hydrochloride
Perdita all'essiccatura 2% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 250 mg
Peso formulazione 257.76
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Procarbazine hydrochloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.