Learn More
Procarbazine Hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16476296
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16476296 100 mg 100mg
16471696 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16476296 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13733
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Procarbazine Hydrochloride is an orally active alkylating agent, with anticancer activity. Procarbazine Hydrochloride can be used in Hodgkin's disease research.
Procarbazine Hydrochloride is an orally active alkylating agent, with anticancer activity. Procarbazine Hydrochloride can be used in Hodgkin's disease research.
Specifica
Materiale o nome chimico Procarbazine Hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 366-70-1
Colore Off-White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H20ClN3O
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (387.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 16.67 mg/mL (64.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C)C)C1=CC=C(CNNC)C=C1.Cl
Molecular Weight (g/mol) 257.76
Peso formulazione 257.76
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only