Learn More
Miele Professional™ ProCare Lab 10 AP
Codice prodotto. 32237211 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 L
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32237211 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32237211 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 12958900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    76.65€ / 5L
    Risparmia 30.35€
    28% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
For machine-based universal cleaning of laboratory glassware and utensils.
  • Alkaline cleaning agent with a high percentage of dispersants
  • Free from surfactants, phosphates and oxidants
  • Specially developed for Miele Professional washer-disinfectors
  • Suitable for stainless steel, laboratory glassware, ceramics and plastics
  • For cleaning stubborn or dried-on residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleaning Agent
Color-coded Yes
Forma Liquid
Scent Unscented
Sterilità Non-sterile
Quantità 5 L