Learn More
Miele Professional™ Detersivo
Codice prodotto. 15506935 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
pH:
12.5 to 12.7
Dimensione della confezione:
5L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. pH Dimensione della confezione
15506935 12.5 to 12.7 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15506935 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 10265620
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Detersivo liquido ProCare Lab 10 AP, alcalino, 5 l per il trattamento ottimale di strumenti da laboratorio
  • Senza tensioattivi, composti fosforati e ossidanti
  • Sviluppato in particolare per Miele Professional
  • Adatto per i materiali più diversi
  • Valore PH 12,5-12,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma Concentrato liquido
pH 12.5 to 12.7
Composizione Policarbossilati Idrossido alcalino
Descrizione ProCare Lab 10 AP - 5 l
Da utilizzare con (applicazione) Trattamento di strumenti da laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Lavastoviglie da laboratorio
Volume (sistema metrico) 5 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Miele ProCare Lab 10 AP
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide