Learn More
Contec™ Sporicida ProChlor SATWIPES™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 16439565 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
15 x 20 cm (6 x 8 pollici)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
16439565 15 x 20 cm (6 x 8 pollici) pezzi 1200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439565 Fornitore Contec™ N. del fornitore FSWPP02PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    547.00€
    465.58€ / pezzi 1200
    Risparmia 81.42€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Il sistema SATWIPE per punti di utilizzo in confezione doppia contiene un canister da 120 panni in polipropilene termosaldato da 34 g/m2 e 700 ml di ProChlor in un flacone da 1 litro
  • I panni impregnati per punti di utilizzo soddisfano i requisiti delle Linee guida per il trasferimento asettico
  • La miscela di acido ipocloroso in acqua purificata raggiunge il 100% della capacità sporicida in meno di 1 minuto.
  • Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
  • Filtrato a 0,2 micron e confezionato in camera bianca, ideale per camere bianche del settore delle scienze naturali
  • Il basso residuo non contiene composti di ammonio quaternario o tensioattivi
  • Ad azione rapida, consente di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione, può essere utilizzato per la disinfezione per il trasferimento
  • In confezione doppia a strappo lineare per un facile trasferimento in camera bianca
  • Non classificato come corrosivo, può essere utilizzato in sicurezza in tutte le aree della camera bianca
  • Nessuna classificazione di pericolo, pertanto sono richiesti solo i DPI di base e non è necessario uno smaltimento speciale
  • Canister da 120 panni in polipropilene che riduce la quantità dei materiali di imballaggio
  • Per la disinfezione di superfici rigide in camere bianche e ambienti controllati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Panno sporicida per camera bianca
Lunghezza (sistema imperiale) 7,9 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema imperiale) 5,9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Poliestere, cellulosa
Peso base 34 g/m2
Tipo di contenitore Canister
Content And Storage Non congelare, conservare a una temperatura inferiore a 40° C
Dimensioni (L x P) 15 x 20 cm (6 x 8 pollici)
Formato Panni da saturare presso il punto di utilizzo
Da utilizzare con (applicazione) Disinfettante per superfici dure nelle camere bianche del settore delle scienze naturali
Quantità confezione 10 canister/confez.
Soluzione di saturazione 2000 ppm di acido ipocloroso stabilizzato
Sterilità Non sterile
Include Canister da 120 panni in polipropilene termosaldato da 34 g/m² , 700 ml di ProChlor in un flacone da 1 litro