Learn More
Contec™ Sporicida ProChlor™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15537161 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Container: Capped Bottle, Quantity: 2 x 5 L, Sterile: No
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15537161 Container: Capped Bottle, Quantity: 2 x 5 L, Sterile: No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15537161 Fornitore Contec™ N. del fornitore FBC502PC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    103.99€ / pezzi 2
    Risparmia 30.01€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Garantisce che la camera sterile sia priva di contaminazione e particolati
  • Sporicida
  • Elimina il 100% delle spore in meno di un minuto
  • Miscela di acido ipocloroso; in acqua purificata
  • Pronto all'uso
  • Filtrato a 0.2 micron, riempito in ambiente di grado A
  • Elimina 6 Bacillus subtilis in 60 secondi
  • Filtrato a 0.2 micron in camera sterile di grado B
  • Assenza di ammonio quaternario o tensioattivo
  • Ad azione rapida con conseguente risparmio di tempo per la biodecontaminazione
  • Utilizzato per la disinfezione per trasferimento
  • Residui ridotti
  • Gocce di grandi dimensioni per ridurre il rischio di contaminazione
  • Doppio involucro in confezione a strappo lineare
Applicazioni:
  • Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergente
Forma Liquido
pH Da 6.5 a 7.5
Sterilità Non sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Acido ipocloroso stabilizzato in acqua purificata
Concentrazione 2000 ppm di acido ipocloroso
Tipo di contenitore con tappo
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Da utilizzare con (applicazione) Utilizzato come sporicida
Quantità 2 x 5 l
Volume (sistema metrico) 5 L