Description
Garantisce che la camera sterile sia priva di contaminazione e particolati.
- Sporicida
- Elimina il 100% delle spore in meno di un minuto
- Miscela di acido ipocloroso; in acqua purificata
- Pronto all'uso
- Filtrato a 0.2 micron, riempito in ambiente di grado A
- Elimina 6 Bacillus subtilis in 60 secondi
- Filtrato a 0.2 micron in camera sterile di grado B
- Assenza di ammonio quaternario o tensioattivo
- Ad azione rapida con conseguente risparmio di tempo per la biodecontaminazione
- Utilizzato per la disinfezione per trasferimento
- Residui ridotti
- Gocce di grandi dimensioni per ridurre il rischio di contaminazione
- Doppio involucro in confezione a strappo lineare
Applicazioni:
- Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
Specifications
Specifications
| Product Type | Sporicida |
| Forma | Spray liquido |
| pH | Da 3 a 6 |
| Sterilità | Sterile |
| Aspetto | Incolore |
| Autoclavabile | Non sterilizzabile in autoclave |
| Colore | Trasparente |
| Composizione | Acido ipocloroso stabilizzato miscelato con acqua purificata |
| Concentrazione | 2000 ppm di acido ipocloroso |
| Tipo di contenitore | Flacone con erogatore spray |
| Show More |