Learn More
Contec™ Sporicida ProChlor™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083190 Sfoglia Tutto Contec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di contenitore:
Flacone con erogatore spray
con tappo
Quantità:
2 x 5 l
6 x 1 l
6/confezione
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
2 bottiglie
6 bottiglie
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di contenitore Quantità Sterilità Dimensione della confezione
15547171 Flacone con erogatore spray 6 x 1 l Sterile 6 bottiglie
15597161 con tappo 2 x 5 l Sterile 2 bottiglie
15904332 con tappo 6/confezione Sterile 6 bottiglie
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15547171 Fornitore Contec™ N. del fornitore SBT102PC
Garantisce che la camera sterile sia priva di contaminazione e particolati
Garantisce che la camera sterile sia priva di contaminazione e particolati.
  • Sporicida
  • Elimina il 100% delle spore in meno di un minuto
  • Miscela di acido ipocloroso; in acqua purificata
  • Pronto all'uso
  • Filtrato a 0.2 micron, riempito in ambiente di grado A
  • Elimina 6 Bacillus subtilis in 60 secondi
  • Filtrato a 0.2 micron in camera sterile di grado B
  • Assenza di ammonio quaternario o tensioattivo
  • Ad azione rapida con conseguente risparmio di tempo per la biodecontaminazione
  • Utilizzato per la disinfezione per trasferimento
  • Residui ridotti
  • Gocce di grandi dimensioni per ridurre il rischio di contaminazione
  • Doppio involucro in confezione a strappo lineare
Applicazioni:
  • Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sporicida
Forma Spray liquido
pH Da 3 a 6
Sterilità Sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Acido ipocloroso stabilizzato miscelato con acqua purificata
Concentrazione 2000 ppm di acido ipocloroso
Tipo di contenitore Flacone con erogatore spray
Content And Storage Non congelare. Conservare sotto i 40 °C.
Monouso Uso limitato
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Da utilizzare con (applicazione) Sporicida
Imballaggio Doppio sacchetto in polietilene
Quantità 6 x 1 l
Volume (sistema imperiale) 33.81 once
Volume (sistema metrico) 1 l