Learn More
Contec™ Sporicida ProChlor™
BIOPHARMA
Product Code. 15567161 Shop All Contec Products
Change view
Click to view available options
Container: Trigger Spray Bottle, Quantity: 6 x 1 L, Sterile: No
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
15567161 Container: Trigger Spray Bottle, Quantity: 6 x 1 L, Sterile: No
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15567161 Supplier Contec™ Supplier No. FBT102PC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Garantisce che la camera sterile sia priva di contaminazione e particolati
  • Sporicida
  • Elimina il 100% delle spore in meno di un minuto
  • Miscela di acido ipocloroso; in acqua purificata
  • Pronto all'uso
  • Filtrato a 0.2 micron, riempito in ambiente di grado A
  • Elimina 6 Bacillus subtilis in 60 secondi
  • Filtrato a 0.2 micron in camera sterile di grado B
  • Assenza di ammonio quaternario o tensioattivo
  • Ad azione rapida con conseguente risparmio di tempo per la biodecontaminazione
  • Utilizzato per la disinfezione per trasferimento
  • Residui ridotti
  • Gocce di grandi dimensioni per ridurre il rischio di contaminazione
  • Doppio involucro in confezione a strappo lineare
Applicazioni:
  • Efficace contro batteri, funghi, muffe, lieviti e spore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Sporicida
Forma Spray liquido
pH Da 3 a 6
Sterilità Non sterile
Aspetto Incolore
Autoclavabile Non sterilizzabile in autoclave
Colore Trasparente
Composizione Acido ipocloroso stabilizzato miscelato con acqua purificata
Concentrazione 2000 ppm di acido ipocloroso
Tipo di contenitore Flacone con erogatore spray
Monouso Monouso
Filtrato Filtrato
Infiammabile No
Da utilizzare con (applicazione) Sporicida
Imballaggio Doppio involucro in confezione a strappo lineare
Quantità 6 x 1 l
Volume (sistema metrico) 1 l