Learn More
Prochlorperazine Dimaleate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Prochlorperazine Maleate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1- |
| Peso formulazione | 605.1599 |
| Percent Purity | >95% |