Learn More
Prochlorperazine Maleate EP Impurity A, Mikromol™
Codice prodotto. 30461203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461203 4 x 25 mg -
30052607 25 mg 25mg
17962576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30461203 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0411.0200254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Prochlorperazine Maleate EP Impurity A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Prochlorperazine Sulfoxide
CAS 10078-27-0
Nomi componenti o analita Prochlorperazine Sulfoxide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C20 H24 Cl N3 O S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine 5-oxide, 2-Chloro-10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]phenothiazine 5-oxide, Meterazine sulfoxide, Prochlorperazine sulfoxide, Prochlorperazine Maleate Impurity A, Prochlorperazine Impurity A
InChI Formula InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3
Tipo di soluzione Neat
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
IUPAC Name 2-chloro-10-[3-(4-methylpiperazin-1-yl)propyl]phenothiazine 5-oxide
Molecular Weight (g/mol) 389.94
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 389.1329 g/mol