Learn More
Prochlorperazine Sulfoxide-d3, TRC
Codice prodotto. 30414006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30414006 10 mg
30409920 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30414006 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP75581210MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-10-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1189943-37-0
Formula molecolare C20 2H3 H21 Cl N3 O S
Molecular Weight (g/mol) 392.96
Sinonimo Prochlorperazine Sulfoxide-(methyl-D3)
IUPAC Name 2-chloro-10-[3-[4-(trideuteriomethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine 5-oxide
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Prochlorperazine Sulfoxide-d3
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H24ClN3OS/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)26(25)20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3/i1D3
Peso formulazione 392.1517