Learn More
Prochlorperazine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Prochlorperazine |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H24ClN3S/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3 |
| Peso formulazione | 373.1379 |
| Percent Purity | >95% |