Learn More
- Home
- Products
- Flasks
- Flask Accessories
- Corning™ ProCulture™ Fittings
Corning™ ProCulture™ Fittings
Codice prodotto. 10676273 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Combination Sidearm
Dual Sidearm
Media Handling Dual Sidearm
Sidearm
Triple Sidearm
Descrizione:
1 Tube
2 Tubes, Angled
2 Tubes, Straight
3 Tubes, Angled
Diameter (Metric) Tubing:
18 mm
3.17 mm
6.35 mm
6.35/3.17 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 L Sidearm Spinner Flask
15 L Sidearm Spinner Flask
3 L Sidearm Spinner Flask
500 L Sidearm Spinner Flask
6 L Sidearm Spinner Flask
8 L Sidearm Spinner Flask
8, 15 L Sidearm Spinner Flask
Large Spinner Flasks w/ Vertical Sidearms
Dimensione della confezione:
Pezzo
26 product options available for selection
| Codice prodotto. | Product Type | Descrizione | Diameter (Metric) Tubing | Da utilizzare con (apparecchiatura) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10676273 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 3.17 mm | 1 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10184112 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35/3.17 mm | 500 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10032212 | Combination Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 3 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10377142 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 3.17 mm | 3 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10072102 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35/3.17 mm | 8 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10718764 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 3.17 mm | 6 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10032142 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 3.17 mm | 8 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10511853 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 1 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10052152 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 3 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10307292 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 8 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10521853 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 6 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10377382 | Sidearm | 2 Tubes, Angled | 3.17 mm | 1 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10799524 | Sidearm | 2 Tubes, Angled | 3.17 mm | 6 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10511683 | Sidearm | 2 Tubes, Angled | 3.17 mm | 8 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10767424 | Triple Sidearm | 3 Tubes, Angled | 3.17 mm | 6 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10072162 | Combination Sidearm | 2 Tubes, Angled | 3.17 mm | 3 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10757424 | Triple Sidearm | 3 Tubes, Angled | 3.17 mm | 3 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10770295 | Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 8 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10133732 | Combination Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 1 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10285792 | Triple Sidearm | 3 Tubes, Angled | 3.17 mm | 1 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10482802 | Triple Sidearm | 3 Tubes, Angled | 3.17 mm | 8 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10012122 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 15 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10777614 | Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35 mm | 15 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10550723 | Media Handling Dual Sidearm | 2 Tubes, Straight | 6.35 mm | 8, 15 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
| 10443382 | Sidearm | 1 Tube | 18 mm | Large Spinner Flasks w/ Vertical Sidearms | Pezzo |
| 10377812 | Dual Sidearm | 2 Tubes, Angled | 6.35/3.17 mm | 1 L Sidearm Spinner Flask | Pezzo |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
10676273
Fornitore
Corning™
N. del fornitore
4519150
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
565.00€
527.39€ / pezzi 1
Risparmia 37.61€
6% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Dual angled sidearm fittings can be used for aseptically transferring medium into or out of angled sidearm spinner flasks or for sparging the medium with gases.
- Fittings are comprised of a PET insert with a fluorocarbon O-Ring and a polypropylene sealing cap.
- Two 316 stainless steel tubes, which extend to the bottom of the flask, are held in place by modified polyphenylene oxide thermoplastic nuts with integrated ferrules.
- The fittings are completely autoclavable.
Spare parts for sidearm fittings, see Cat. Nos. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR, and 1395LTMC
Specifica
Specifica
| Descrizione | 2 Tubes, Angled |
| Diameter (Metric) Tubing | 3.17 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to sparge the cell culture medium with gases to enhance cell production. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 1 L Sidearm Spinner Flask |
| Include | Insert, O-ring, sealing cap |
| N. per custodia | Each |
| Product Type | Dual Sidearm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Sterilità | Non-sterile |