Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinner Flasks
Codice prodotto. 10542112 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
6 L
8 L
15 L
36 L
Diametro (sistema metrico) collo centrale:
100 mm
120 mm
140 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) collo centrale unitSize
10542112 6 L 120 mm Pezzo
10168431 15 L 120 mm Pezzo
10750383 15 L 140 mm Pezzo
10352162 36 L 120 mm Pezzo
10006801 8 L 120 mm Pezzo
10138481 8 L 140 mm Pezzo
10496731 36 L 100 mm Pezzo
10240622 15 L 100 mm Pezzo
10572492 36 L 140 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10542112 Fornitore Corning™ N. del fornitore 45026L
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Baffles enhance aeration and agitation
  • Unique impeller design for optimal stirring
  • Sidearm design allows access for 25mL and 50mL pipettes
  • Borosilicate glass vessels
  • Flask centre cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura Polipropilene
Diametro (sistema metrico) collo centrale 120 mm
Diametro (sistema metrico) braccio interno laterale 29 mm
Diametro (sistema metrico) braccio laterale 45 mm
Capacità (sistema metrico) 6 L
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 405 mm
Angolo del braccio laterale 2
Dimensioni filo GL 45
Sterilità Non-sterile
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) esterno 234 mm