Learn More
MedChemExpress Procyanidin B2
Codice prodotto. 16401518
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16401518 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16401518 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0796
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 578.52 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Product Type Natural Products
Purezza 98.07%
Solubilità H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Sinonimo Proanthocyanidin B2
Bersaglio Reactive Oxygen Species
Quantità 5 mg