Learn More
MedChemExpress Procyanidin B2
Codice prodotto. 16453906
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16453906 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16453906 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0796
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Procyanidin B2 is a natural flavonoid, with anti-cancer, antioxidant activities.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 578.52 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 29106-49-8
Product Type Natural Products
Purezza 98.07%
Solubilità H2O : 66.67 mg/mL (115.24 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.43 mM)
Sinonimo Proanthocyanidin B2
Bersaglio Reactive Oxygen Species
Quantità 25 mg