Learn More
Prodan, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Prodan |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H17NO/c1-4-15(17)13-6-5-12-10-14(16(2)3)8-7-11(12)9-13/h5-10H,4H2,1-3H3 |
| Peso formulazione | 227.131 |